Learn More
Haldenwanger™ Spouted Mortar
Marca: Haldenwanger™ L 55/11/GLASIERT
Dettagli aggiuntivi : Peso : 3.50000kg
Specifica
2.6 mL | |
Mortar | |
Mortar |
240mm | |
With spout |
Marca: Haldenwanger™ L 55/11/GLASIERT
Dettagli aggiuntivi : Peso : 3.50000kg
2.6 mL | |
Mortar | |
Mortar |
240mm | |
With spout |