Learn More
Haldenwanger™ Spouted Mortar
Marca: Haldenwanger™ 55/1/glazed
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.27000kg
Specifica
75 mL | |
Mortar | |
Mortar |
70mm | |
With spout |
Marca: Haldenwanger™ 55/1/glazed
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.27000kg
75 mL | |
Mortar | |
Mortar |
70mm | |
With spout |