Learn More
Haldenwanger™ Spouted Mortar
Marca: Haldenwanger™ 55/00
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.09000kg
Specifica
20 mL | |
Mortar | |
Mortar |
50mm | |
With spout |
Marca: Haldenwanger™ 55/00
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.09000kg
20 mL | |
Mortar | |
Mortar |
50mm | |
With spout |