Learn More
Haldenwanger™ Spouted Mortar
Marca: Haldenwanger™ 55/2/glazed
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.31000kg
Specifica
100 mL | |
Mortar | |
Mortar |
80mm | |
With spout |
Marca: Haldenwanger™ 55/2/glazed
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.31000kg
100 mL | |
Mortar | |
Mortar |
80mm | |
With spout |