Learn More
Gilac™ Square Bucket with Watertight Lid, 12 L
Square 12 L Bucket with Watertight Lid fit for food contact with watertight lid and pouring spout.
44.20€
Codice del prodotto | Marca | Color | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Color | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17998511
|
Gilac™
G615712 |
44.20€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
17908861
|
Gilac™
G615718 |
44.20€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
17998431
|
Gilac™
G615710 |
44.20€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
17978671
|
Gilac™
G615711 |
44.20€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
Descrizione
- Bucket fit for food contact with watertight lid and pouring spout.
- Airtight lid keeps flavours in and odours out.
- Nesting when empty, no suction and stacking when lid is closed.
- Enables liquid preparations to be stored and transported.
- Graduation in litres.
- Discharge area that prevents water retention when being cleaned and anti-wear skirt that lifts the bucket off the ground.
- HDPE body and LDPE lid.
- Stainless steel handle.
- External dimensions include handle.
Specifica
Bucket, Handle, and Lid | |
12 L |