Learn More
Cole Parmer™ Square Polystyrene Weigh Boats, Blue
Rounded corners simplify transfer of powdered or granular samples.
15.75€ - 133.00€
Specifica
Forma del fondo | Flat |
---|---|
Colore | Blue |
Monouso | Single-use |
Materiale | Polystyrene |
Forma | Square |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15426033
|
Cole Parmer™
01017-06 |
20 mL |
15.75€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 24-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15446043
|
Cole Parmer™
01017-27 |
330 mL |
133.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 18-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Description
- Rounded corners facilitate sample transfer.
- Disposable.
- Blue translucent color dishes provide contrast for white powders and solids.
- Translucent, rubberized polystyrene withstands temperatures to 180°F, flexes for easy pouring.
- Biologically inert; resistant to dilute acids, aqueous solutions, alcohols, bases.
- For use with balances, microwave moisture analyzers, hundreds of other sample handling applications.
- Flat bottom resists tipping.
- Contoured sides permit no-slip handling.
Specifications
Flat | |
Single-use | |
Square | |
180°F |
Blue | |
Polystyrene | |
Weighing Boat |