Learn More
Cole Parmer™ Square Polystyrene Weigh Boats, White, 500/Pk
Rounded corners simplify transfer of powdered or granular samples.
64.40€ - 75.80€
Specifica
Forma del fondo | Flat |
---|---|
Colore | White |
Monouso | Single-use |
Materiale | Polystyrene |
Forma | Square |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15416033
|
Cole Parmer™
01017-05 |
20 mL |
64.40€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 05-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15466033
|
Cole Parmer™
01017-15 |
100 mL |
75.80€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 05-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Rounded corners simplify transfer of powdered or granular samples.
- Rounded corners facilitate sample transfer.
- Disposable.
- White translucent color dishes for traditional applications.
- Translucent, rubberized polystyrene withstands temperatures to 180°F, flexes for easy pouring.
- Biologically inert; resistant to dilute acids, aqueous solutions, alcohols, bases.
- For use with balances, microwave moisture analyzers, hundreds of other sample handling applications.
- Flat bottom resists tipping.
- Contoured sides permit no-slip handling.
Specifica
Flat | |
Single-use | |
Square | |
180°F |
White | |
Polystyrene | |
500/Pk. |