Learn More
DWK Life Sciences Square Quadrupod, for glass ceramic laboratory protection plate
Ideal holder for glass ceramic plates.
220.00€ - 286.00€
Specifica
Materiale | Chrome-nickel Steel |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Plate holder for glass ceramic plates; Heating; For Glass Ceramic Laboratory Protection Plate |
N. per confezione | 5/Pk. |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15262109
|
DWK Life Sciences
290775302 |
135 mm |
220.00€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15272109
|
DWK Life Sciences
290775705 |
155 mm |
244.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 08-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11742909
|
DWK Life Sciences
290775808 |
175 mm |
286.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 17-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
In the laboratory, solutions are often heated. This step can be carried out using different techniques, e.g. in a water or sand bath, with a heating hood or classically using a Bunsen burner. If the Bunsen burner is used as the heat source, it is recommended to use a tripod or square foot and a corresponding glass ceramic plate. The vessel to be heated is placed on the glass ceramic plate with the Bunsen burner underneath. Contamination of the glass ceramic plate can be removed with the cleaning scraper.
- holder plate: steel 1.4301, tripod feet: steel 1.4305
- Made from heat-resistant chrome-nickel steel with
- Four legs for extra stability
Specifica
Chrome-nickel Steel | |
Plate holder for glass ceramic plates; Heating; For Glass Ceramic Laboratory Protection Plate | |
5/Pk. |