Learn More
Nabertherm™ Square Saggar
Square saggar for furnaces LHTC and LH.
Marca:  Nabertherm™ 699000279
Codice prodotto. 15330345
  • 154.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 03-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Tmax: 1600°C
The load is placed in ceramic saggars for optimal utilization of the furnace space. Up to three saggars can be stacked on top of each other in the furnace. Each saggar has cut-outs for better ventilation. The top saggar should be closed with a lid made of ceramics also.
Specifica
Specifica
1600°C
Square Saggar