Learn More
Fisherbrand™ Becher bassi
In vetro borosilicato. I becher Fisherbrand™ bassi sono graduati e disponibili in numerosi formati.
Marca: Fisherbrand™ SPFS64000-25
34.68 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
In vetro borosilicato. I becher Fisherbrand™ bassi sono graduati e disponibili in numerosi formati.
- Borosilicate glass
- Squat form with spout and graduations
- ISO 3819 DIN 12331
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
Traslucido | |
25 ml | |
Opaco | |
Beccuccio | |
Becher | |
Standard DIN 12331, ISO 3819 | |
Basso |
34 mm | |
Vetro borosilicato (Tipo 1) | |
50 mm | |
Confezione da 10 | |
Sì | |
Graduazione in bianco |