Learn More
Fisherbrand™ Becher bassi
In vetro borosilicato. I becher Fisherbrand™ bassi sono graduati e disponibili in numerosi formati.
Marca: Fisherbrand™
146.45 EUR valido fino al 2024-09-17
Usa il codice promo "21690" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.65500kg
Descrizione
In vetro borosilicato. I becher Fisherbrand™ bassi sono graduati e disponibili in numerosi formati.
Fisherbrand™ borosilicate glass beakers. Squat form with spout and graduations. ISO 3819 DIN 12331.Specifica
Traslucido | |
10,000 ml | |
Opaco | |
Beccuccio | |
Becher | |
Standard DIN 12331, ISO 3819 | |
Basso |
217 mm | |
Vetro borosilicato (Tipo 1) | |
350 mm | |
1 ciascuno | |
Sì | |
Graduazione in bianco |