Learn More
Haldenwanger™ Crogioli con profilo basso in porcellana senza coperchio
Use these dishes for a variety of applications. Haldenwanger™ Squat Form Porcelain Crucibles feature a smooth internal finish, constructed from optimized laboratory porcelain.
Marca:  Haldenwanger™ 79/00
Codice prodotto. 12306487
  • 65.70€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 17-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Available in a variety of sizes
  • Sizes up to 175mL glazed except rim
  • 1,000mL and larger are glazed except outside base
  • Complies with DIN VDE 0335, type C 100
Specifica
Specifica
Porcellana
11 ml
22 mm
Levigato
35 mm
Crogioli di porcellana bassi