Learn More
Brady™ Etichette in poliestere opache per vetrini da microscopio StainerBondz™
Con le etichette in poliestere StainerBondz™ (B-481) è possibile creare facilmente etichette per vetrini da microscopio resistenti alle sostanze chimiche. Stampa praticamente ovunque con una stampante per etichette palmare Brady.
Marca: Brady™ 170884
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Speciali: disponibili in forme prefustellate per i vetrini e le cassette per campioni di tessuto più comunemente utilizzati, per i quali è richiesta una resistenza chimica superiore
- Durevoli: resistono alle condizioni estreme della deparaffinazione, tra cui etanolo e xilene, e ai processi di colorazione dei vetrini con ematossilina ed eosina
- Adesive: realizzate con un adesivo acrilico permanente per un'adesione perfetta su superfici lisce in condizioni estreme
- Certificazioni: RoHS Compliant 2011/65/UE (Pass 2015/863)
- Per le prestazioni e le proprietà specifiche del materiale, consulta la scheda tecnica (TDS)
Specifica
Autoclavable | |
M5-97-481 | |
None | |
Matte | |
Polyester | |
Thermal Transfer | |
Non-sterile | |
BMP51, M511 | |
-112°F to +266°F | |
0.9 x 0.9 in. | |
0.9 in. | |
0.5 in. |
RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863) | |
Permanent Acrylic | |
Black on White | |
Die-cut | |
Top | |
Labels | |
Healthcare and Hospital Labeling, General Identification, Laboratory Labeling | |
280 Labels/Cartridge | |
0.0033 in. | |
0.9 in. | |
2.3 cm |