Learn More
Brady™ Etichette in poliestere opaco per vetrini da microscopio StainerBondz per M610, M611 e BMP61
Il poliestere super-resistente alle sostanze chimiche (B-481) è studiato per l’uso nel procedimento di colorazione dei vetrini e altre applicazioni di identificazione in laboratorio che richiedono una resistenza superiore alle sostanze chimiche.
69.95€ - 77.65€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Certificazione/Conformità | ASTM D 1000, ASTM D 2979 |
Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
Rivestimento | None |
Colore | White |
Codice del prodotto | Marca | Dimensions (LxW) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensions (LxW) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17898434
|
Brady™
174090 |
0.375 x 0.9 in. | 9.53 mm |
73.75€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 13-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17838284
|
Brady™
174088 |
0.75 x 0.9 in. | 19.05 mm |
69.95€
pezzi 250 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17808154
|
Brady™
174113 |
0.9 x 0.9 in. | 22.86 mm |
77.65€
pezzi 250 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Il poliestere super-resistente alle sostanze chimiche (B-481) è studiato per l'uso nel procedimento di colorazione dei vetrini e altre applicazioni di identificazione in laboratorio che richiedono una resistenza superiore alle sostanze chimiche.
- È efficace nel procedimento di colorazione dei vetrini con ematossilina ed eosina (H&E)
- Resistenza eccellente a un'ampia varietà di sostanze chimiche, oli e acqua
- Temperatura di utilizzo da -80 a 130°C (da -112 a 266°F)
- I materiali Brady Authentic sono perfettamente compatibili con le stampanti Brady per migliorare la comunicazione tra stampante e materiale e l'interazione con l'app mobile garantendo migliori prestazioni e affidabilità
Specifica
Autoclavable | |
Permanent Acrylic | |
White | |
Die-cut | |
Single-side Printable | |
Labels | |
Healthcare and Hospital Labeling, General Identification, Laboratory Labeling | |
No | |
-112°F to +266°F | |
0.0033 in. | |
0.9 in. |
ASTM D 1000, ASTM D 2979 | |
None | |
Matte | |
Polyester | |
Thermal Transfer | |
Non-sterile | |
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | |
Rectangle | |
-80°C to +130°C | |
0.084 mm | |
22.86 mm |