Learn More
Brady™ StainerBondz™ Slide Labels
Made from one of the most solvent-resistant materials in the lab industry
301.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | RoHS 2002/95/EC, MCV 2005/618/EC |
---|---|
Tipo di adesivo | Acrylic, Permanent |
Colore | White |
Finitura | Matte |
Formato | Label |
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Etichette per riga | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Etichette per riga | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
13158276
|
Brady™
804787 |
2.28 cm | 2.28 cm | 4 | 2500/Roll |
301.00€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 17-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
- Made of B-481 material and coupled with R6400 series ribbon
- White matte polyester
- Remains resistant when exposed to xylene and other chemicals commonly used in the slide staining process
- Bar codes remain readable and labels stay adhered to the slide
- No print removal, no label buckling, and no discoloration
- Brady IP™ enabled
Applications:
Slide Label Identification
Specifica
RoHS 2002/95/EC, MCV 2005/618/EC | |
White | |
Label | |
Slide Label | |
BBP™11, Brady 1244, Brady 1344 Printer | |
0.9 in. | |
0.9 in. | |
1 in. |
Acrylic, Permanent | |
Matte | |
Polyester | |
General identification, Slide label ID | |
2500/Roll | |
2.28 cm | |
2.28 cm | |
2.54 cm |