Learn More
Brady™ Stainerbondz Super Chemical Resistant Polyester Laboratory Labels
Stainerbondz Super Chemical Resistant Polyester Laboratory Labels (B-481) are designed for use in the slide staining process and other laboratory ID which requires superior chemical resistance.
Marca:  Brady™ 143056
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 15260426
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • StainerBondz™ B-481 matte white polyester has a permanent acrylic adhesive and is thermal transfer printable with B30 series printers from Brady™
  • B-481 performs well in the commonly used H and E (hematoxilin and eosin) slide staining process
  • Excellent resistance to a wide variety of chemicals, oils and water
  • Service temperature of -112 to 266° F (-80 to 130° C)
Specifica
Specifica
RoHS
White
Polyester
Sample generation, inspection and storage
-112 to 266°F
40 lb./in.
0.9 in.
2.2 cm
Acrylic, Permanent
Matte
Laboratory Label
2500/Pk.
-80 to 130°C
0.0033 in.
0.9 in.