Learn More
Grant Instruments™ Stainles Steel Clamp for Flasks
Click to view available options
Capacità:
100 mL flask
1000 mL flask
250 mL flask
50 mL flask
500 mL flask
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Clamp, stainless steel,flask, UP-168, platform,ES-20/80, Grant Instruments
Specifica
Specifica
| Capacità | 250 mL flask |
| Product Type | Clamp |
| Descrizione | Tight fit clamp 250 mL - 85 mm dia. for UP-168 |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | UP-168 |