Learn More
Grant Instruments™ Stainles Steel Clamp for Flasks
Codice prodotto. 17735019
Click to view available options
Capacità:
100 mL flask
1000 mL flask
250 mL flask
50 mL flask
500 mL flask
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17735019
Marca: Grant Instruments™ HSC500
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with Grant Instruments UP-168 platform that fits in ES-20/80
Clamp, stainless steel,flask, UP-168, platform,ES-20/80, Grant Instruments
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 500 mL flask
Product Type Clamp
Descrizione Tight fit clamp 500 mL - 105 mm dia. for UP-168
Da utilizzare con (apparecchiatura) UP-168