Learn More
B Braun™ Ago in acciaio inox al cromo-nichel con rivestimento sottile in silicone
Codice prodotto. 10123702
Click to view available options
Calibro dell'ago:
18 G
20 G
21 G
23 G
27 G
Lunghezza (sistema metrico) ago:
20 mm
40 mm
50 mm
70 mm
80 mm
120 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
0.4 mm
0.6 mm
0.8 mm
0.9 mm
1.2 mm
Colore:
Blu
Giallo
Gray
Nullo
Verde
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 10123702
Marca: B Braun™ 4657705
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Designed for patient comfort in a broad array of sizes. B Braun™ Hypodermic Needles provide a smooth surface with light silicone coating designed to minimize discomfort.
 Unique, highly automated grinding and polishing process and low-friction lubrication is designed to achieve unequaled sharpness and ease of penetration. Transparent hub design provides high visibility to detect flashback.
  • Color-coded hubs conform to ISO 6009 for easy identity
  • Wide range of diameters and lengths
  • Gauges from 18G to 27G
  • Ultra-sharp, tri-beveled stainless steel designed to result in minimal pain
Specifica
Materiale Polypropylene (Hub), Stainless Chromium Nickel Steel
Colore Gray
Calibro dell'ago 27 G
Diametro (sistema metrico) esterno 0.4 mm
Da utilizzare con (applicazione) Per l'esecuzione di punture causando il minimo dolore, monouso
Senza lattice
Product Type Ago
Lunghezza (sistema metrico) ago 20 mm
Stile del punto dell'ago Ultra-affilato lungo a tre smussature
Sterilità