Learn More
B Braun™ Ago in acciaio inox al cromo-nichel con rivestimento sottile in silicone
Codice prodotto. 10214272
Click to view available options
Calibro dell'ago:
18 G
20 G
21 G
23 G
27 G
Lunghezza (sistema metrico) ago:
20 mm
40 mm
50 mm
70 mm
80 mm
120 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
0.4 mm
0.6 mm
0.8 mm
0.9 mm
1.2 mm
Colore:
Blu
Giallo
Gray
Nullo
Verde
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 10214272
Marca: B Braun™ 4665635
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes
Pack of 100 needles.
Designed for patient comfort in a broad array of sizes. B Braun™ Hypodermic Needles provide a smooth surface with light silicone coating designed to minimize discomfort.
 Unique, highly automated grinding and polishing process and low-friction lubrication is designed to achieve unequaled sharpness and ease of penetration. Transparent hub design provides high visibility to detect flashback.
  • Color-coded hubs conform to ISO 6009 for easy identity
  • Wide range of diameters and lengths
  • Ultra-sharp, tri-beveled stainless steel designed to result in minimal pain
Specifica
Materiale Polypropylene (Hub), Stainless Chromium Nickel Steel
Colore Blu
Calibro dell'ago 23 G
Diametro (sistema metrico) esterno 0.6 mm
Da utilizzare con (applicazione) Per l'esecuzione di punture causando il minimo dolore, monouso
Senza lattice
Product Type Ago
Quantità Pack of 100
Lunghezza (sistema metrico) ago 80 mm
Stile del punto dell'ago Ultra-affilato lungo a tre smussature
Sterilità