Learn More
B Braun™ Ago in acciaio inox al cromo-nichel con rivestimento sottile in silicone
Click to view available options
Calibro dell'ago:
18 G
20 G
21 G
23 G
27 G
Lunghezza (sistema metrico) ago:
20 mm
40 mm
50 mm
70 mm
80 mm
120 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
0.4 mm
0.6 mm
0.8 mm
0.9 mm
1.2 mm
Colore:
Blu
Giallo
Gray
Nullo
Verde
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
Unique, highly automated grinding and polishing process and low-friction lubrication is designed to achieve unequaled sharpness and ease of penetration. Transparent hub design provides high visibility to detect flashback.
- Color-coded hubs conform to ISO 6009 for easy identity
- Wide range of diameters and lengths
- Gauges from 18G to 27G
- Ultra-sharp, tri-beveled stainless steel designed to result in minimal pain
Specifica
Specifica
| Materiale | Polypropylene (Hub), Stainless Chromium Nickel Steel |
| Colore | Verde |
| Calibro dell'ago | 21 G |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 0.8 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per l'esecuzione di punture causando il minimo dolore, monouso |
| Senza lattice | Sì |
| Product Type | Ago |
| Lunghezza (sistema metrico) ago | 40 mm |
| Stile del punto dell'ago | Ultra-affilato lungo a tre smussature |
| Sterilità | Sì |