Learn More
Hamilton™ Stainless Steel Anion Exhchange Columns
764.00€ - 1105.00€
Specifica
Materiale Stainless Steel
Dimensione del poro 100 &‌Aring;
Diametro (sistema metrico) interno 4.1 mm
Diametro (sistema metrico) 4.1 mm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Dimensione particelle Capacità di scambio anionico Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Dimensione particelle Capacità di scambio anionico Prezzo Quantità e disponibilità  
10573923
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Hamilton™
79828
250 mm 7 μm 1.6 μeq/g
1065.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 20-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11503504
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Hamilton™
79365
50 mm 10 μm 0.19 μeq/g
764.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 11-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10452543
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Hamilton™
79734
250 mm 7 μm 0.11 μeq/g
1105.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 11-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11583504
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Hamilton™
79363
10 μm 35 μeq/g
800.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 11-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Stainless Steel
100 &‌Aring;
4.1 mm
4.1 mm