Learn More
Buerkle™ Stainless Steel Barrel Pump with Discharge Hose and Stopcock
Buerkle™ Stainless Steel Barrel Pump with Discharge Hose and Stopcock is suitable for filling combustible and easily flammable liquids.
559.00€ - 590.00€
Specifica
Certificazione/Conformità Explosíon Categories IIA, IIB and IIC, for use in Ex protection zone 0 and 1
Tipo Barrel Pump
Da utilizzare con For Combustile and and Easy Flammable Liquids, Foodstuffs
Include Discharge hose and stopcock
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Profondità (sistema metrico) Portata Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Profondità (sistema metrico) Portata Prezzo Quantità e disponibilità  
10439602
Vedere i documenti
Buerkle™
5601-0401
36 cm 220 mL/stroke
559.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10255141
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Buerkle™
5601-0501
57 cm 350 mL/stroke
569.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10786192
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Buerkle™
5601-0801
91 cm 560 mL/stroke
590.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
The Buerkle™ barrel pump made of stainless steel AISI 304 (1.4301) is suitable for filling combustible and easily flammable liquids. The barrel pump can conduct electricity and therefore fulfills the requirements for handling flammable liquids in combination with the accessory antistatic set.The PTFE gaskets ensure long-term and maintenance free use. Pumping capacity approx. 9–22 l/min, dependent on pump length. The wide range of accessories makes it possible to adapt the pump to very different requirements.
  • Immersion tube Ø 32 mm
  • Removable hose, 1.2 m in length
  • Ball valve made of stainless steel NW 8 mm
  • Discharge nozzle Ø 12.8 mm
Specifica
Specifica
Explosíon Categories IIA, IIB and IIC, for use in Ex protection zone 0 and 1
Barrel Pump
For Combustile and and Easy Flammable Liquids, Foodstuffs
Discharge hose and stopcock