Learn More
Nickel Electro™ Becher in acciaio inox
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5 l
Descrizione
Stainless steel beakers, with lids and handles
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno | 150 mm |
Capacità (sistema metrico) | 3000 mL |
Materiale | Stainless Steel |
Altezza (sistema metrico) | 180 mm |
Include | Lid, Handle |
Tipo | Beaker |