Learn More
Bochem™ Sharp Bent Round Forceps
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
145 mm
160 mm
200 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Description
- Stainless steel construction.
- Durable and resistant.
- Curved and finely pointed tip.
Specifications
Specifications
| Stile punta | Bent, Round |
| N. per confezione | 1/PK |
| Materiale | Stainless Steel (18/10) |
| Lunghezza (sistema metrico) | 145 mm |
| Product Type | Forceps |
| Tipo | Forceps |