Learn More
Bochem™ Pinze con punta curva in acciaio inox
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
105 mm
115 mm
130 mm
145 mm
200 mm
Include:
Perno guida
n.a.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Punta piegata affilata
Specifica
Specifica
| Stile punta | Curvo |
| N. per confezione | Confezione da 1 |
| Materiale | Acciaio inox |
| Lunghezza (sistema metrico) | 115 mm |
| Product Type | Pinzette |
| Include | Perno guida |
| Tipo | Pinzette |