Learn More
Memmert™ Stainless Steel Bottom Drip Tray for SF110plus, 15 mm
Non-perforated bottom drip trays constructed of stainless steel.
Marca:  Memmert™ SF110plusB04359
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01200kg
Codice prodotto. 17518095
  • 187.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 16-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Accessory
  • May affect temperature distribution
  • Constructed of stainless steel
  • Rim height: 15 mm
Specifica
Specifica
SF110plus Sterilizer
Bottom Drip Tray
Rim: 15 mm
Stainless Steel