Learn More
Memmert™ Stainless Steel Bottom Drip Tray for SF160, 15 mm
Codice prodotto. 17588115 Sfoglia Tutto Memmert Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
SF160 Sterilizer
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17588115
Marca: Memmert™ SF160B04359
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Non-perforated bottom drip trays constructed of stainless steel.
  • Accessory
  • May affect temperature distribution
  • Constructed of stainless steel
  • Rim height: 15 mm
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) SF160 Sterilizer
Product Type Bottom Drip Tray
Altezza vassoio (sistema metrico) Rim: 15 mm
Materiale Stainless Steel