Learn More
Memmert™ Stainless Steel Bottom Drip Tray for SF750, 15 mm
Non-perforated bottom drip trays constructed of stainless steel.
Marca: Memmert™ SF750B04362
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Accessory
- May affect temperature distribution
- Constructed of stainless steel
- Rim height: 15 mm
Specifica
SF750 Sterilizer | |
Bottom Drip Tray | |
Rim: 15 mm | |
Stainless Steel |