Learn More
SI Analytics™ Stainless Steel Brackets
Protect your viscometer from breakage. SI Analytics™ Stainless Steel Brackets are designed to ensure that the viscometers are held in a vertical position.
189.00€ - 240.00€
Specifica
Product Type | Bracket |
---|---|
Materiale | Stainless Steel |
Da utilizzare con (applicazione) | For manual and automatic measurements |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10751201
|
SI Analytics™
285405043 |
Ubbelohde Viscometer |
189.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10241881
|
SI Analytics™
285405019 |
Reverse Flow Viscometer |
240.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- The maximum deviation is < 1°
- In application in conjunction with SCHOTT Instruments and other commercially available see-through thermostats the viscometers can only be used with the appropriate stand or bracket
- Provide protection for viscometers
- Allow viscometers to be held vertically
Specifica
Bracket | |
Stainless Steel | |
For manual and automatic measurements |