Learn More
Macherey-Nagel™ Accessories for Stainless Steel HPLC Columns
Macherey-Nagel™ Accessories for Stainless Steel HPLC Columns include: plastic column end caps, capillary unions (100mm x 1/16 in. x 0.25mm), 1/16 in. nuts for connecting capillaries, and 1/16 in. ferrules.
Marca:  Macherey-Nagel™ 718637
Codice prodotto. 10072981
  • 113.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 21-11-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Stainless steel columns are most frequently used in HPLC. The material is corrosion resistant, pressure stable and easy to work mechanically.
Specifica
Specifica
Connector
Connecting Capillaries
1 Each
Union Type 1: 100 mm x 1/16 in. x 0.25 mm
Silver
Union Type 1
2 nuts and ferrules
Stainless Steel