Learn More
Miele Professional™ Accessori per termodisinfettori di grandi dimensioni
Sfoglia Tutto Miele Prodotti
Click to view available options
:
Dimensions (D x W x H): 60 x 60 x 30mm
Descrizione
Adatto a tutte le macchine, larghezza 60 cm, profondità 60 cm
Specifica
Specifica
| Materiale | in acciaio inox |
| Product Type | Sottopiano/zoccolo |
| Colore | in acciaio inox |
| Stile | UE 30-60/60-78 zoccolo |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina |
| Profondità (sistema metrico) | 60 cm |
| Altezza (sistema metrico) | 30 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 60mm |
| Quantità | 1 ogni |