Learn More
Mettler Toledo™ Stainless Steel Conductivity Probes
826.00€ - 887.00€
Specifica
Tipo | Conductivity Probe |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | For Measurements of Ultra-Pure Water |
Intervallo di temperatura (sistema metrico) | 0°C to 100°C |
Costante di cella | 0.105 cm-1 |
Lunghezza (sistema metrico) | 120 mm |
Codice del prodotto | Marca | Tipi di connettore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipi di connettore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12669225
|
Mettler Toledo™
51344026 |
Mini-DIN |
826.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10491625
|
Mettler Toledo™
51344118 |
LTW |
887.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Specifica
Conductivity Probe | |
0°C to 100°C | |
120 mm |
For Measurements of Ultra-Pure Water | |
0.105 cm-1 | |
Stainless Steel |