Learn More
Gilson™ Stainless Steel Connectors
Metal sleeve connectors for small bore tubing
155.00€ - 221.00€
Specifica
Product Type | Connector |
---|---|
Materiale | Stainless Steel |
Quantità confezione | 5 Set |
Include | Metal sleeve |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10444522
|
Gilson™
F117986 |
0.8 mm |
221.00€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10434522
|
Gilson™
F117985 |
0.6 mm |
211.00€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10183092
|
Gilson™
F117987 |
1.1 mm |
155.00€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Silicone (Versilic™) tubing—is biologically neutral and does not inhibit cell culture while meeting European Pharmacopeia requirements, USP Class VI biological tests, and ISO 10993 biocompatibility.
- ISOVERSINIC™ tubing—shows excellent resistance to strong acids, oxidizing agents, and aromatic and chlorinated solvents.
- PharMed™ tubing—meets European Pharmacopeia requirements, USP Class VI biological tests, and ISO 10993 biocompatibility.
- PVC (Tygon™) tubing—handles virtually all inorganic chemicals found in the lab and can be used in corrosive environments.
Specifica
Connector | |
Stainless Steel | |
5 Set | |
Metal sleeve |