Learn More
Cole-Parmer™ Contenitore con coperchio in acciaio inox
Codice prodotto. 11707984 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
480 ml
2000 ml
4000 mL
6000 mL
7400 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11707984
Marca: Cole-Parmer™ 0725000
Use these versatile containers for a variety of applications. Stainless Steel Covered Containers are ideal for general storage. Keep dirt and other contaminants out with included lid.
  • Made of medium gauge 304 Stainless Steel
  • Non-corrosive
  • Easy to clean
  • Lid included
  • Withstand temperatures to 650°F (182°C)
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno 105 mm
Capacità (sistema metrico) 480 ml
Materiale Acciaio inox
Altezza (sistema metrico) 57 mm
Temperatura (sistema metrico) operativa max 426.7 °C
Tipo Contenitore coperto