Learn More
Fisherbrand™ Stainless Steel Cylindrical Calibration Weight Set, Class E2 with Certificate
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Peso (sistema metrico):
1 g to 1 kg
1 g to 5 kg
1 to 100 g
200 g
Dimensione della confezione:
1 unità
Descrizione
- Class E2 stainless steel calibration weight
- In compliance with OIML R111
- Delivered with a calibration certificate guaranteeing traceability
- Supplied individually or as a set, in a plastic case or a wooden box
Specifica
Specifica
| Classificazione | E2 |
| Peso (sistema metrico) | 200 g |
| Massa | 200 g |