Learn More
DWK Life Sciences Stainless Steel Desiccator Plate, Material: 1.4301, Type 304, rust-free
The desiccator insert is a sieve plate on which the substance to be dried is placed in an appropriate container.
9.90€ - 43.40€
Specifica
Materiale | Stainless Steel |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Drying of materials |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10005100
|
DWK Life Sciences
290805705 |
140 mm |
19.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10657541
|
DWK Life Sciences
290806101 |
190 mm |
26.85€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10667541
|
DWK Life Sciences
290806607 |
235 mm |
33.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10248560
|
DWK Life Sciences
290806907 |
285 mm |
43.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10616971
|
DWK Life Sciences
290804606 |
90 mm |
9.90€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
The desiccator insert is a sieve plate that separates the desiccator base into two areas - there is a desiccant in the lower part and the substance to be dried is placed in the upper part. The substance to be dried is placed on the sieve plate in an appropriate container for drying.
- The heat-resistant material allows hot samples to be placed into the desiccator
- Made of heat-resistant material
- Made of stainless steel
Specifica
Stainless Steel | |
Drying of materials |