Learn More
asecos™ Stainless Steel Dispensing Canister
The Stainless Steel Dispensing Canister is ideal for the safe distribution and dosing of flammable liquids.
Marca:  asecos™ 14746
Codice prodotto. 17806546
  • 246.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 13-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • With fine dosing tap made of stainless steel, incl. ventilation, PTFE seals, integrated flame arrester (removable) and plastic protective ring
  • Stainless Steel
Specifica
Specifica
0.7 gal.
Gray
5.71 in.
11.02 in.
3.31 lb.
2.5 L
Acciaio inossidabile
145.00 mm
280.00 mm
1.5 kg