Learn More
asecos™ Stainless Steel Dispensing Canister
The Stainless Steel Dispensing Canister is ideal for the safe distribution and dosing of flammable liquids.
Marca:  asecos™ 14759
Codice prodotto. 17816456
  • 476.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 13-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • With fine dosing tap made of stainless steel, incl. ventilation, PTFE seals, integrated flame arrester (removable) and plastic protective ring
  • Stainless Steel
Specifica
Specifica
5.3 gal.
Gray
6.89 in.
19.49 in.
9.70 lb.
20 L
Acciaio inossidabile
175.00 mm
495.00 mm
4.4 kg