Learn More
asecos™ Stainless Steel Dispensing Canister
The Stainless Steel Dispensing Canister is ideal for the safe distribution and dosing of flammable liquids.
Marca:  asecos™ 14757
Codice prodotto. 17866386
  • 354.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 13-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • With fine dosing tap made of stainless steel, incl. ventilation, PTFE seals, integrated flame arrester (removable) and plastic protective ring
  • Stainless Steel
Specifica
Specifica
1.3 gal.
Gray
9.21 in.
4.96 in.
5.73 lb.
5 L
Acciaio inossidabile
234.00 mm
126.00 mm
2.6 kg