Learn More
asecos™ Stainless Steel Disposal Bin
Sfoglia Tutto Asecos Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
20 L
50 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Operation with foot pedal
- With lid
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 20 L |
| Capacità (sistema imperiale) | 5.3 gal. |
| Colore | Gray |
| Altezza (sistema metrico) | 500.00 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 270.00 mm |
| Autoclavabile | Non sterilizzabile |
| Larghezza (sistema imperiale) | 10.63 in. |
| Altezza (sistema imperiale) | 19.69 in. |
| Materiale | Acciaio inossidabile |
| Product Type | Replacement Trash Bin |