Learn More
Rogo Sampaic™ Pinze Dumont nr. 5 in acciaio inox
Codice prodotto. 11791426
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
113 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 11791426
Marca: Rogo Sampaic™ FML009
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Excellent for high-precision dissection work. Rogo Sampaic™ Dumont™ No. 5 Stainless Steel Forceps have pointed ends to allow manipulation of the finest, smallest materials.
  • 110mm in length
  • Supplied in packs of 10
Specifica
Product Type Pinzette
Materiale Acciaio inox
Da utilizzare con (applicazione) Per dissezione
Quantità Confezione da 10
Stile punta Appuntito sottile
Lunghezza (sistema metrico) 113 mm