Learn More
BD Ago in acciaio inox per adesivi epossidici
Click to view available options
Calibro dell'ago:
16 G
18 G
19 G
20 G
21 G
23 G
25 G
26 G
27 G
30 G
Lunghezza (sistema imperiale) ago:
0.375 in.
0.5 in.
0.625 in.
1.0 in.
1.5 in.
2.0 in.
Diametro (sistema metrico) esterno:
0.29 mm
0.4 mm
0.45 mm
0.5 mm
0.6 mm
0.8 mm
0.9 mm
1.25 mm
1.6 mm
Colore:
Blu
Brown
Crema
Gray
Green
Orange
Rosa
White
Yellow
missing translation for 'unitSize'
pezzi 100
Description
Unique slip angle and polishing method results in less patient discomfort at the injection site and less risk for punching.
- Hypodermic needles with thin walls for optimal flow
- Fits syringes connected to a Luer adapter or Luer Lock connector
- Color coded for quick recognition of gauge for easy selection of appropriate flow rate
- Sterile and individually wrapped for hygienic, single-use application
- Stainless steel needles with epoxy resin adhesives
Specifications
Specifications
| Materiale | Stainless Steel with Epoxy Resin Adhesives |
| Colore | White |
| Descrizione | 5,000 individually wrapped needles, normal cannula wall |
| Calibro dell'ago | 16 G |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 1.6 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Esclusivamente monouso |
| Senza lattice | Sì |
| Lunghezza (sistema imperiale) ago | 1.5 in. |
| Product Type | Ago |
| Stile del punto dell'ago | Smussatura |
| Show More |