Learn More
BD Ago in acciaio inox per adesivi epossidici
Click to view available options
Calibro dell'ago:
16 G
18 G
19 G
20 G
21 G
23 G
25 G
26 G
27 G
30 G
Lunghezza (sistema imperiale) ago:
0.375 in.
0.5 in.
0.625 in.
1.0 in.
1.5 in.
2.0 in.
Diametro (sistema metrico) esterno:
0.29 mm
0.4 mm
0.45 mm
0.5 mm
0.6 mm
0.8 mm
0.9 mm
1.25 mm
1.6 mm
Colore:
Blu
Brown
Crema
Gray
Green
Orange
Rosa
White
Yellow
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
Unique slip angle and polishing method results in less patient discomfort at the injection site and less risk for punching.
- Hypodermic needles with thin walls for optimal flow
- Fits syringes connected to a Luer adapter or Luer Lock connector
- Color coded for quick recognition of gauge for easy selection of appropriate flow rate
- Sterile and individually wrapped for hygienic, single-use application
- Stainless steel needles with epoxy resin adhesives
Specifica
Specifica
| Materiale | Stainless Steel with Epoxy Resin Adhesives |
| Colore | Brown |
| Descrizione | 5,000 individually wrapped needles, normal cannula wall |
| Calibro dell'ago | 26 G |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 0.45 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Esclusivamente monouso |
| Senza lattice | Sì |
| Lunghezza (sistema imperiale) ago | 0.625 in. |
| Product Type | Ago |
| Stile del punto dell'ago | Smussatura |
| Vedi altri risultati |