Learn More
Agencinox™ Poggiapiedi in acciaio inox
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
235 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Anti-skidding steps
- 18/10 Stainless steel construction
- Available in a variety of sizes
Specifica
Specifica
| Altezza (sistema metrico) | 370 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 235 mm |
| Modello | 2 fasi |
| Quantità | 1 Each |
| Larghezza (sistema metrico) | 340 mm |
| Capacità di carico (sistema metrico) | 100 kg |
| Materiale | Acciaio inox |
| Product Type | Sgabello poggiapiedi |