Learn More
Bochem™ Imbuto in acciaio inox
Codice prodotto. 10231641
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Altezza (sistema metrico):
125 mm
155 mm
180 mm
190 mm
220 mm
260 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10231641
Marca: Bochem™ 8721
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per una vasta gamma di applicazioni
  • Manico 
  • Con canale d'aria
  • Tubo a forma conica
  • Acciaio inox 18/10
Specifica
Diametro (sistema metrico) parte superiore 150 mm
Diametro (sistema metrico) gambo 30mm
Materiale Acciaio inox
Altezza (sistema metrico) 155 mm