Learn More
Cole-Parmer™ Stainless Steel Funnel
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
67 mL
70 mL
188 mL
350 mL
385 mL
658 mL
Altezza (sistema metrico):
82.55 mm
104.1 mm
134.6 mm
160 mm
180.3 mm
210.8 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Stainless steel funnels are a laboratory supply you will count on for years of use.
- Stay in stock with our selection of medium gauge, 304 stainless steel funnels
- Available in various capacities and overall sizes
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 350 mL |
| Materiale | Stainless Steel |
| Altezza (sistema metrico) | 180.3 mm |