Learn More
RETSCH Sfere di macinazione in acciaio inox
Designed for use with Retsch™ mixer mills. Retsch™ Stainless Steel Grinding Balls are ideal for disruption of biological cells as well as for DNA/RNA extraction.
1.65€ - 113.00€
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10208591
|
RETSCH
05.368.0060 |
40 mm | Planetary Ball Mill PM 400 |
65.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10729954
|
RETSCH
05.368.0109 |
15 mm | MM 200 and MM 301 |
4.20€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11758414
|
RETSCH
22.455.0002 |
3 mm | Flaconi di reazione |
94.95€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 01-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11727664
|
RETSCH
224550001 |
4 mm | Flaconi di reazione |
113.00€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 25-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10539711
|
RETSCH
05.368.0034 |
5 mm | MM 200 and MM 301 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- For use with MM 200 and MM 400 Mixer Mills
Specifica
Grinding Balls | |
Stainless Steel |