Learn More
Heidolph™ Ventola in acciaio inox
Sfoglia Tutto Heidolph Instruments Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
H 400 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- For applications which require an average speed
- For mixing tasks with low or average viscosity up to <500 mPa s
- Ideal for gassing of liquids
- This impeller creates a radial flow
- Made from stainless steel (AISI 316L), Turbine dia. 50 mm, length 400 mm, impeller shaft 8 mm dia., maximum speed 2,000 rpm
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema imperiale) | 2 in. |
| Diametro (sistema imperiale) albero | 0.3 in. |
| Diametro (sistema metrico) | 50 mm |
| Diametro (sistema metrico) albero | 8 mm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 15.7 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | H 400 mm |
| Quantità | Confezione da 1 |
| Speed | 2000 rpm |
| Tipo | Ventola |
| Valori nominali della viscosità | <500 mPas |
| Vedi altri risultati |