Learn More
Socorex™ Agi per iniezione in acciaio inox
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Calibro dell'ago:
14 G
16 G
18 G
19 G
21 G
25 G
Lunghezza (sistema metrico):
3 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
missing translation for 'unitSize'
pezzi 12
Description
- Stainless steel
- Sharp bevel
- Reusable
- Autoclavable
- Includes dispensing box with sliding lid for easy and safe needle removal
Specifications
Specifications
| Autoclavabile | Sì |
| Tipo | Injection Needle |
| Materiale | Acciaio inox |
| Calibro dell'ago | 19 G |
| Stile punta | Sharp Bevel |
| Lunghezza (sistema metrico) | 30 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 1 mm |